RIE156328792
Rieke Metals, Inc.
6-Oxo-6-(3-phenoxyphenyl)hexanoic acid
Réf. du fournisseur: 7056D-1G
559.08 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: 7056D-1G
559.08 CHF
Iupac Name
6-oxo-6-(3-phenoxyphenyl)hexanoic acid
Inchi Code
1S/C18H18O4/c19-17(11-4-5-12-18(20)21)14-7-6-10-16(13-14)22-15-8-2-1-3-9-15/h1-3,6-10,13H,4-5,11-12H2,(H,20,21)
Clé InChI
NUOUSKWUPIYXDF-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin