Principaux documents
RIE156325133
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 8-oxo-8-[3-(3-pyrrolinomethyl)phenyl]octanoate
1 G
696.00 CHF
2 G
1 252.48 CHF
5 G
2 444.96 CHF
Réf. du fournisseur: 6125-0909-00-1G
696.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
696.00 CHF
2 G
1 252.48 CHF
5 G
2 444.96 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
343.47
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 6125-0909-00-1G
696.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 8-[3-(2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-ylmethyl)phenyl]-8-oxooctanoate
Inchi Code
1S/C21H29NO3/c1-2-25-21(24)13-6-4-3-5-12-20(23)19-11-9-10-18(16-19)17-22-14-7-8-15-22/h7-11,16H,2-6,12-15,17H2,1H3
Clé InChI
WUXCROYQIJAEIL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6125-0909-00