Principaux documents
RIE156324845
Rieke Metals, Inc.
ethyl 6-oxo-6-[3-(pyrrolidinomethyl)phenyl]hexanoate
1 G
696.00 CHF
2 G
1 252.48 CHF
5 G
2 444.96 CHF
Réf. du fournisseur: 6125-0307-00-1G
696.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
1 G
696.00 CHF
2 G
1 252.48 CHF
5 G
2 444.96 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
317.43
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 6125-0307-00-1G
696.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
ethyl 6-oxo-6-[3-(1-pyrrolidinylmethyl)phenyl]hexanoate
Inchi Code
1S/C19H27NO3/c1-2-23-19(22)11-4-3-10-18(21)17-9-7-8-16(14-17)15-20-12-5-6-13-20/h7-9,14H,2-6,10-13,15H2,1H3
Clé InChI
HVJHGRYSLRHPNW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6125-0307-00