Principaux documents
RIE156324726
Rieke Metals, Inc.
cyclobutyl 3-(morpholinomethyl)phenyl ketone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.35
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
cyclobutyl[3-(4-morpholinylmethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C16H21NO2/c18-16(14-4-2-5-14)15-6-1-3-13(11-15)12-17-7-9-19-10-8-17/h1,3,6,11,14H,2,4-5,7-10,12H2
Clé InChI
PVOVNBZTMYSOKM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6125-0102-00