Principaux documents
RIE156322921
Rieke Metals, Inc.
Cyclopropyl 3,5-difluorophenyl ketone
1 G
628.27 CHF
2 G
1 056.67 CHF
5 G
2 124.02 CHF
Réf. du fournisseur: 6123-01-60-1G
628.27 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
628.27 CHF
2 G
1 056.67 CHF
5 G
2 124.02 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.17
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 6123-01-60-1G
628.27 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
cyclopropyl(3,5-difluorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C10H8F2O/c11-8-3-7(4-9(12)5-8)10(13)6-1-2-6/h3-6H,1-2H2
Clé InChI
YHFLTSHXQSQPMB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light yellow oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6123-01-60