Principaux documents
RIE156322895
Rieke Metals, Inc.
3-carboethoxyphenyl cyclopropyl ketone
1 G
628.27 CHF
2 G
1 056.67 CHF
5 G
2 124.02 CHF
Réf. du fournisseur: 6123-01-12-1G
628.27 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
628.27 CHF
2 G
1 056.67 CHF
5 G
2 124.02 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.25
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 6123-01-12-1G
628.27 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 3-(cyclopropylcarbonyl)benzoate
Inchi Code
1S/C13H14O3/c1-2-16-13(15)11-5-3-4-10(8-11)12(14)9-6-7-9/h3-5,8-9H,2,6-7H2,1H3
Clé InChI
XYUIDONJVHHDRG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Colorless oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6123-01-12