Principaux documents
RIE156322856
Rieke Metals, Inc.
2'-Cyano-2,2-dimethylpropiophenone
1 G
628.27 CHF
2 G
1 056.67 CHF
5 G
2 124.02 CHF
Réf. du fournisseur: 6122-08-1G
628.27 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
1 G
628.27 CHF
2 G
1 056.67 CHF
5 G
2 124.02 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.24
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 6122-08-1G
628.27 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
2-(2,2-dimethylpropanoyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C12H13NO/c1-12(2,3)11(14)10-7-5-4-6-9(10)8-13/h4-7H,1-3H3
Clé InChI
SENZRNCWZAQBNT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Clear yellow oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6122-08