Principaux documents
RIE156322646
Rieke Metals, Inc.
5-Oxo-5-(4-trifluoromethylphenyl)valeronitrile
1 G
559.08 CHF
2 G
850.57 CHF
5 G
1 763.33 CHF
Réf. du fournisseur: 6046C-1G
559.08 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
559.08 CHF
2 G
850.57 CHF
5 G
1 763.33 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.21
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 6046C-1G
559.08 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-oxo-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pentanenitrile
Inchi Code
1S/C12H10F3NO/c13-12(14,15)10-6-4-9(5-7-10)11(17)3-1-2-8-16/h4-7H,1-3H2
Clé InChI
ZDPAIFYBUBUJCZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light yellow oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6046c