Documents
RIE156320535
Rieke Metals, Inc.
2-Acetoxy-4'-heptylbenzophenone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.45
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(4-heptylbenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C22H26O3/c1-3-4-5-6-7-10-18-13-15-19(16-14-18)22(24)20-11-8-9-12-21(20)25-17(2)23/h8-9,11-16H,3-7,10H2,1-2H3
Clé InChI
GDQACGOGALDGOV-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5175-35f