RIE156319243
Rieke Metals, Inc.
3-bromo-3'-iodobenzophenone
Réf. du fournisseur: 5071-1G
378.00 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: 5071-1G
378.00 CHF
Iupac Name
(3-bromophenyl)(3-iodophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H8BrIO/c14-11-5-1-3-9(7-11)13(16)10-4-2-6-12(15)8-10/h1-8H
Clé InChI
BIMBTNYEGFSFDW-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link