Principaux documents
RIE156318713
Rieke Metals, Inc.
trans-2-[2-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]cyclopentane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
1 G
2 942.57 CHF
2 G
4 383.85 CHF
5 G
8 887.30 CHF
Réf. du fournisseur: 18011-37-1G
2 942.57 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
2 942.57 CHF
2 G
4 383.85 CHF
5 G
8 887.30 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.27
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 18011-37-1G
2 942.57 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(1R,2S)-2-(2-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H15FO3/c15-12-7-2-1-5-11(12)13(16)8-9-4-3-6-10(9)14(17)18/h1-2,5,7,9-10H,3-4,6,8H2,(H,17,18)/t9-,10+/m0/s1
Clé InChI
QJYZYRSOSGRDNW-VHSXEESVSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18011-37