Principaux documents
PRIH93ED839B
Princeton BioMolecular Research, Inc.
1-[(4-methylphenyl)amino]cyclohexanecarboxamide
100 MG
403.39 CHF
250 MG
506.41 CHF
500 MG
640.34 CHF
1 G
814.45 CHF
Réf. du fournisseur: PBMR363834-100MG
403.39 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
100 MG
403.39 CHF
250 MG
506.41 CHF
500 MG
640.34 CHF
1 G
814.45 CHF
About This Item
Poids moléculaire :
232.33
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: PBMR363834-100MG
403.39 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
1-(4-toluidino)cyclohexanecarboxamide
Inchi Code
1S/C14H20N2O/c1-11-5-7-12(8-6-11)16-14(13(15)17)9-3-2-4-10-14/h5-8,16H,2-4,9-10H2,1H3,(H2,15,17)
Clé InChI
DEOHFUMTVQVZSG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
N/A
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR363834