ZFTPS42TC
Capteur de niveau
For use with Milli-Q® HX and HR 7000 Water Purification Systems
Synonyme(s) :
Capteur de niveau 35X HT 4-20 mA
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 1 unit
Paramètres
pressure range at 1 bar (30 bar)
temp. range at -20 to 150 °C (storage)
Compatibilité
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
Catégories apparentées
Description générale
An independent temperature sensor is associated with the pressure measuring element.