ZFCBIXXPT
Box Milli-Q® IX spécifique d'un pays
Available only in Portugal
Synonyme(s) :
Country Box Milli-Q® IX PT
About This Item
Conditionnement
pkg of 1 kit
Disponibilité
available only in (Portugal)
Compatibilité
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
Description générale
Application
Informations légales