Principaux documents
XX6700L15
Millipore
Manomètre ASME, NPTM 1/4"
Accessories for filter holders for sample preparation.
Synonyme(s) :
Manomètre à pression industriel
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
316 stainless steel case
316 stainless steel stem(s)
Niveau de qualité
D.I.
6.3 mm (0.25 in.)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Millipore propose un large choix de raccords, d'adaptateurs, de vannes, de manomètres et de tuyaux utilisables avec les systèmes de filtration Millipore. Sauf exceptions indiquées, le matériau constitutif est l'acier inoxydable de la série 300.
Les raccords Tri-Clamp (TC) sont qualifiés comme suit par convention : 1 1/2", 2", etc. Les raccords TC 1 1/2" s'adaptent sur des tubes de 1" ou 1 1/2" de diamètre extérieur. Les raccords TC 2" s'adaptent uniquement sur des tubes de 2" de diamètre extérieur.
Application
Accessoires pour supports filtres pour la préparation d'échantillons.
Protocoles
This is a User Guide Dispensing Pressure Vessel Fitting Kit from Millipore.