Documents
XX1014722
Millipore
Base et bouchon en verre Millipore pour filtration sous vide
47 mm, PTFE-faced membrane support
Synonyme(s) :
Glass Stopper, Millipore Filter Holder
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NA.54
Matériaux
PTFE-coated support
borosilicate glass base
parylene coating (on stopper)
silicone stopper
Technique(s)
vacuum filtration: suitable
Diamètre
47 mm
Surface de filtration
9.6 cm2
Raccords
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
Application(s)
filtration
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Accessoire de filtration sous vide Millipore en verre
Base et bouchon en verre, 47 mm, support de membrane revêtu de PTFE
Ces accessoires sont conçus pour remplacer les pièces contenues dans les kits de filtration sous vide Millipore en verre ou pour modifier leur configuration.
Cet article est un accessoire du kit de support filtre Millipore en verre classique de 47 mm.
Accessoire de filtration sous vide Millipore en verre. Cette base et ce bouchon en verre de 47 mm avec support de membrane revêtu de polytétrafluoroéthylène (PTFE) sont conçus pour remplacer les éléments correspondants des kits de filtration sous vide Millipore en verre ou pour en modifier la configuration. Cet article est un accessoire du kit de support filtre Millipore en verre classique de 47 mm.
Application
Base et bouchon Millipore en verre pour filtration sous vide
Caractéristiques et avantages
  • Huit bouchons en silicone perforés à monter sur les fioles standards de 1 et 4 litres