Principaux documents
XX1004724
Millipore
Funnel, PTFE-faced, 300 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Matériaux
PTFE-coated
borosilicate glass
Diamètre
47 mm
Capacité de l'entonnoir
300 mL
Application(s)
filtration
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
REMOVE FROM SCOPE