Documents
WX0003
Supelco
Eau
OmniTrace Ultra
Synonyme(s) :
aa
About This Item
Formule linéaire :
H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
18.02
Numéro Beilstein :
2050024
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41104213
Pression de vapeur
23 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Technique(s)
ICP: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.34 (lit.)
pH
6.0-8.0(-25 °C77 °F)
Point d'ébullition
100 °C (lit.)
Pf
0 °C (lit.)
Solubilité
water: miscible (completely)
Densité
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Application(s)
sample preparation
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Clé InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Application
Product is double-distilled and packed in class 100 clean room conditions into preleached LDPE bottles. Each LDPE bottle is packed in an EPS innerpack and then packed into a 1x regulated carton with a Certificate of Analysis.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Eau Deionized
Sigma-Aldrich
38796
Eau
Eau tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
95280
Eau