TX1200
Triethylamine
Synonyme(s) :
Triethylamine, N,N-Diethylethanamine, (Diethylamino)Ethane
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
72 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
200
300
Pureté
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Impuretés
≤0.1% Water (H2O)
Couleur
clearAPHA: ≤15
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L in H2O)
Point d'ébullition
90 °C/1013 hPa
Pf
-115 °C
Température de transition
flash point -11 °C
Solubilité
133 g/L
Densité
0.73 g/cm3 at 20 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Application
- An initiator for cracking heptane to yield ethylene and propylene.
- A catalyst to synthesize polysubstituted dihydrothiophenes via Domino ring-opening/recyclization reactions.
- A base in the Swern oxidation of primary and secondary alcohols to the corresponding carbonyl compounds.
- A solvent in the direct one-pot reductive imination of nitroarenes with aldehydes to synthesize imines.
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
12.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-11 °C - closed cup