Documents
TX0737
Supelco
Toluène
OmniSolv®
Synonyme(s) :
Methylbenzene, FM approval
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.14
Numéro Beilstein :
635760
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
203-625-9
Agence
suitable for EPA 1613
suitable for EPA 1633
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.2 (vs air)
Pression de vapeur
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Gamme de produits
OmniSolv®
Pureté
≥99.9% (toluene)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
997 °F
Limite d'explosivité
7 %
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.02% Water (H2O)
≤5 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
Résidus d'évap.
≤3 ppm
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n/D 1.496 (lit.)
Point d'ébullition
110-111 °C (lit.)
Pf
-93 °C (lit.)
Température de transition
flash point 4 °C
Solubilité
0.52 g/L
Densité
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤285 nm
Absorption UV
λ: 285 nm Amax: ≤1.00
λ: 286 nm Amax: ≤0.70
λ: 288 nm Amax: ≤0.40
λ: 300 nm Amax: ≤0.10
λ: 350 nm Amax: ≤0.01
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Clé InChI
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Application
OmniSolv®
TX0737P-1 is packaged in poly coated glass bottles
Notes préparatoires
Product filtered through a 0.2 μm filter
Remarque sur l'analyse
Assay (Toluene)99.9% minCapillary ECD responsive substances (as PCNB)5ng/L maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue3ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardRefractive index (at 20°C)UV Abs. at 285 nm1.00AU maxUV Abs. at 286 nm0.70AU maxUV Abs. at 288 nm0.40AU maxUV Abs. at 300 nm0.10AU maxUV Abs. at 350 nm0.01AU maxUV Cut-off285nm maxWater (H2O)0.02% max
Informations légales
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
4.4 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.