TU-5ML-RU
Reagent For Research Use - RHCE (Rh) Specificities
BIOSCOT™ Anti-e from the clone MS-16/MS-21/MS-63, Human IgM, Blood Grouping Reagent for Research Use
Synonyme(s) :
Anti-e (clone MS-16/MS-21/MS-63), Blood Grouping Reagent for Research Use
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Forme d'anticorps
unpurified
Clone
MS-16/MS-21/MS-63, monoclonal
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 5 mL
Fabricant/nom de marque
BIOSCOT™
Concentration
15-30 mg/mL protein (Total Protein Range)
Technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
Isotype
IgM
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable