TJ-2ML-B
Anticorps anti-S (clone MS-94), réactif de groupage sanguin
BIOSCOT™ Anti-S from the clone MS-94, Human IgM, Blood Grouping Reagent
Synonyme(s) :
Anti-S (clone MS-94), Blood Grouping Reagent
About This Item
Source biologique
human
Niveau de qualité
Clone
MS-94, monoclonal
Conditionnement
pkg of 2 mL
Fabricant/nom de marque
BIOSCOT™
Conditions de stockage
do not freeze
Concentration
60-80 mg/mL protein (Total Protein Range)
Technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
Isotype
IgM
Application(s)
clinical testing
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Produit filtré à l'aide d'un filtre terminal de 0,22 µm.
Durée de conservation : 36 mois à compter de la date de filtration
Marquage CE
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable