Documents
TANK5P200
Milli-Q
Système de stockage et de distribution
200 L storage tank (230 V) for Elix® and RiOs systems, For optimal storage of Type 2 or Type 3 pure water
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
Nomenclature NACRES :
JA.13
Entrée CA/CC
230 V, 50-60 Hz
230 V
Matériaux
polyethylene reservoir
Conditionnement
pkg of 1 unit
Paramètres
≤40 L/min distribution flow rate
250 kg operating weight (551.2 lb)
H × l × P
102 cm (40.2 in.) × 60 cm × 70 cm (27.6 in.)
Capacité
200 L
Volume
200 L
200000 mL
Compatibilité
for use with Elix®
for use with RiOs
Description générale
Ce système de distribution et de stockage (SDS) d′une capacité de 200 l stocke l'eau pure dans un réservoir compact, assure une protection efficace contre les contaminants présents dans l'air, et distribue sous pression l'eau stockée via une boucle de distribution externe.
Ce réservoir stocke l'eau pure produite par les systèmes de purification d'eau Milli-Q®.
Application
Solution optimale pour le stockage et la distribution de l'eau pure.
Caractéristiques et avantages
  • Le réservoir en polyéthylène ne relargue qu'une quantité minime de composés organiques.
  • Un dispositif de trop-plein sanitaire intégré, des options avec filtre évent, et un couvercle hermétique protègent l′eau des contaminants en suspension dans l′air.
  • Un module de décontamination automatique (ASM) par UV optionnel inhibe la prolifération bactérienne et la formation d'un biofilm sur les parois intérieures du réservoir.
  • La pompe de distribution et l′ASM sont entièrement contrôlés par les systèmes de purification d'eau Milli-Q®.
  • Les systèmes d′eau communiquent directement avec le capteur de niveau d′eau intégrés au SDS pour maintenir automatiquement le réservoir plein.
  • Le débit de distribution peut aller jusqu′à 40 l/min.
Informations légales
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany