Key Documents
SX0607L
Supelco
Hydroxyde de sodium solution
Synonyme(s) :
Sodium hydroxide solution, normality
About This Item
Formule linéaire :
NaOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
40.00
Numéro MDL:
Agence
traceable to NIST
Niveau de qualité
Pression de vapeur
3 mmHg ( 37 °C)
pH
14 (20 °C in H2O)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Sodium hydroxide solution (5.0N)
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1