Documents
SIM0000UV
Milli-Q
Lampe UV de photo-oxydation
For use with Simplicity® and Synergy® Systems
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
Matériaux
stainless steel housing
Caractéristiques
6 Watts UV lamp
Conditionnement
pkg of 1 unit
Paramètres
1.0 L/min flow rate (1.2 L/min)
11 kg operating weight
Larg. × P × H
24.8 cm × 26 cm × 46 cm
Compatibilité
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
for use with Synergy® (2001-2006)
for use with Synergy® UV
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La lampe UV de photo-oxydation permet d'éliminer les bactéries et d'oxyder les composés organiques présents dans l'eau d'alimentation.
Application
La lampe UV de photo-oxydation peut être utilisée avec les systèmes de purification d'eau Simplicity® et Synergy®.
Caractéristiques et avantages
  • Consommable d'origine destiné au remplacement de la lampe UV de photo-oxydation, réf. SIM0000UV.
  • Fonctionne à une longueur d'onde de 185 nm.
Informations légales
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany