Documents
SCR047
Sigma-Aldrich
Test de détection de DTZ sur les cellules pancréatiques
The Pancreatic Cell DTZ Detection Assay provides researcher a simple & quick method to identify insulin-producing beta cells from a mixed cell culture preparation or from pancreatic tissues.
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.84
Niveau de qualité
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mammals
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Millipore
Technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
Entrée
sample type pancreatic stem cell(s)
Méthode de détection
colorimetric
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Le test de détection à la DTZ des cellules pancréatiques offre au chercheur une méthode simple et rapide pour identifier les cellules bêta productrices d'insuline à partir d'une préparation de culture cellulaire mixte ou de tissus pancréatiques. Le kit contient un colorant à la dithizone pré-mélangé, une solution de rinçage et des filtres pour une préparation rapide et des résultats optimisés. Le test de détection à la DTZ des cellules pancréatiques de Millipore (SCR047) tire parti de la teneur élevée en zinc des cellules bêta pancréatiques et de l'action connue de la dithizone, un agent chélateur du zinc, pour fournir une réaction enzymatique simple et rapide qui permet aux chercheurs d'identifier de manière fiable les cellules bêta productrices d'insuline à partir d'une préparation de cultures cellulaires mixtes ou de tissus pancréatiques. Outre la coloration sélective des cellules bêta-îlots Langerhans vivantes en rouge carmin, la réaction enzymatique présente l'avantage d'être totalement réversible. Les composants du kit comprennent les solutions de coloration et de rinçage, ainsi que les filtres nécessaires aux réactions de coloration des cellules vivantes. Une quantité suffisante de réactifs est fournie pour 10 réactions enzymatiques à un volume de 10 ml.
Les îlots de Langerhans sont des groupes de cellules spécialisées dispersées dans le pancréas. Ils produisent un certain nombre d'hormones, dont le glucagon, l'insuline, le polypeptide pancréatique et la somatostatine. L'insuline est la plus importante d'entre elles, car elle aide à réguler le métabolisme du glucose. L'insuline est synthétisée à partir d'une molécule précurseur, la proinsuline, dans les cellules bêta des îlots de Langerhans. La conversion de la proinsuline en hormone active, l'insuline, est réalisée par des enzymes protéolytiques connues sous le nom de prohormones convertases (PC1 et PC2) ainsi que par l'exoprotéase carboxypeptidase E. Ces enzymes protéolytiques éliminent la partie centrale de la molécule, ou peptide C, et les chaînes peptidiques restantes (A et B) sont réticulées par des ponts disulfures. Les peptides réticulés constituent le monomère d'insuline. Lorsque la concentration de la protéine augmente, les monomères s'assemblent en dimères et, en présence de zinc, en cristaux hexamériques caractérisés par deux atomes de Zn2+ par unité hexamérique. C'est cet hexamère d'insuline 2-Zn qui représente la conformation active de l'hormone sécrétée. Compte tenu de son rôle prépondérant dans la synthèse, le stockage et la sécrétion de l'insuline, il n'est pas surprenant que le zinc soit fortement exprimé dans les cellules bêta du pancréas.
Application
Domaine de recherche
Recherche sur les cellules souches
Le test de détection à la DTZ des cellules pancréatiques offre au chercheur une méthode simple et rapide pour identifier les cellules bêta productrices d'insuline à partir d'une préparation de culture cellulaire mixte ou de tissus pancréatiques.
Composants
1 ml de la solution de coloration DTZ 100× (réf. : 2006182)
2 - 150 ml de solution de rinçage DTZ 1× (réf. : 2006183)
10 filtres Millex GP 0,22 µm (réf. : SLGPR33RB)
12 seringues en plastique, 20 ml avec embout Luer (réf. : XX1102012)
Stockage et stabilité
Conserver le colorant DTZ à -20 °C. Conserver tous les autres réactifs à température ambiante.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.