Key Documents
SA1J791H5
FS 0.45μm, MCE, 25mm, NS, 100/pk
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Niveau de qualité
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3