PX0101
1-Pentanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate
suitable for HPLC
Synonyme(s) :
1-Pentanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate, Pentane Sulfonic Acid
About This Item
Produits recommandés
Forme
crystalline solid
Technique(s)
HPLC: suitable
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C5H12O3S/c1-2-3-4-5-9(6,7)8/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8)/p-1
Clé InChI
RJQRCOMHVBLQIH-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Form: Crystalline solid
Purity: 99% min
Solubility in water (5% w/v): To pass test
UV Abs. at 210 nm: 1.00AU max
UV Abs. at 220 nm: 0.10AU max
UV Abs. at 254 nm: 0.06AU max
UV Abs. at 280 nm: 0.06AU max
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable