P2PLACV05
Pellicon 2 Cassette Ultrafiltration Module PLAC V 0.5 m2
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene screen
polyurethane
regenerated cellulose
Niveau de qualité
Description
Filter code PLAC
Type V screen (open channel)
prefiltration requirements: 100 µm
Paramètres
3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
tangential flow filtration (TFF): suitable
ultrafiltration: suitable
Hauteur
2.16 cm (0.85 in.)
Longueur
21 cm (8.3 in.)
device size
0.5 m2
Surface de filtration
0.5 m2
membrane nominal area
0.1 m2
Largeur
17.8 cm , 7.0 in.
Matrice
Ultracel®
Dimension de pores
1 kDa filter
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2