OB05
Anti-Histidine-Tagged Protein Mouse mAb (13/45/31/2)
liquid, clone 13/45/31/2, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-His6
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
13/45/31/2, monoclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
do not freeze
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
ELISA (0.1-0.4 g/ml)
Immunoblotting (1-4 g/ml)
Immunofluorescence (1-4 g/ml)
Immunoprecipitation (4 g/ml)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Proteins containing a His•Tag sequence
Autres remarques
Gu, J., et al. 1994. BioTechniques17, 257.
Sporeno, E., et al. 1994. J. Biol. Chem., 10991.
Sisk, W.P., et al. 1994. J. Virol.68, 766.
Lu, T., et al. 1993. Anal. Biochem.213, 318.
Garner, J., et al. 1992. Cell69, 833.
Hochuli, E., et al. 1987. J. Chromatogr.411, 177.
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable