NA26
Anti-MSH2 (Ab-1) Mouse mAb (GB12)
liquid, clone GB12, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-Mismatch Repair Protein 2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GB12, monoclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
human
Ne doit pas réagir avec
mouse
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
do not freeze
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MSH2(4436)
Description générale
Immunogène
Application
Immunoblotting (1 µg/ml)
Immunoprecipitation (1 µg/reaction)
Paraffin Sections (3 µg/ml, heat pre-treatment required)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Remarque sur l'analyse
LoVo cells
HCT116 or SW480 cells or colon tissue
Autres remarques
Papadopoulos, N., et al. 1994. Science263, 1625.
Peltomäki, P. T. 1994. Annals of Medicine26, 215.
Fishel, R., et al. 1993. Cell75, 1027-1038, 1993.
Leach, F. S., et al. 1993. Cell75, 1215.
Lindbolm, A., et al. 1993. Nature Genetics5, 279.
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable