MX1301
4-Methyl-2-pentanone
OmniSolv®
Synonyme(s) :
MIK, Hexone, Isobutyl methyl ketone, Isopropylacetone, MIBK, Methyl isobutyl ketone
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Niveau de qualité
Gamme de produits
OmniSolv®
Essai
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
840 °F
Limite d'explosivité
1.2-8 %, 93 °F
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.08% Water (H2O)
Résidus d'évap.
≤5 ppm
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.395 (lit.)
pH
7 (20 °C)
pb
117-118 °C
Pf
−80 °C (lit.)
Température de transition
flash point 14 °C
Solubilité
14.1 g/L
Densité
0.8 g/cm3 at 20 °C
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤334 nm
Absorption UV
λ: 334 nm Amax: ≤1.00
λ: 339 nm Amax: ≤0.50
λ: 349 nm Amax: ≤0.20
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CC(C)CC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
Clé InChI
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Conditionnement
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
57.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
14 °C - closed cup