MTRACEBT1
M-TRACE® Battery
for use with M-TRACE® Touch Mobile Computer
Synonyme(s) :
Lithium-ion Battery
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pack of -1 unit
Application(s)
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilité
Steritest® Symbio pump
for use with M-TRACE® Touch Mobile Computer
Description générale
M-TRACE® Battery is an optional accessory for M-TRACE® Touch Mobile Computer (MTRACEMC1 ) to be used as a second battery or replacement battery. This 3000 mAh Lithium-ion M-TRACE® Battery will further enable to streamline the QC sterility testing workflow.
Application
Autres remarques
Capacity-3300mAh
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
M-Trace® electronic test record software ensures full traceability for your sterility testing data and elevates your Steritest® Symbio pump to a whole new level. M-Trace® software reduces handling errors, ensures compliance, and boosts productivity.
Le logiciel d'enregistrement de tests électroniques M-Trace® assure la traçabilité totale des données de vos essais de stérilité et propulse votre pompe Steritest® Symbio vers un tout nouveau niveau. Le logiciel M-Trace® réduit les erreurs de manipulation, garantit la conformité et améliore la productivité.