Key Documents
MTGR05000
Millipore
Filtre Aervent-50, 0,2 µm, hydrophobe, raccords cannelés 1/8"
pore size 0.2 μm
Synonyme(s) :
Filtre capsule Aervent® 50, EPA Est. 041237-FRA-001
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PTFE membrane
polypropylene
polypropylene housing
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
gamma compatible
Gamme de produits
Aervent®
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Aervent®
Paramètres
2.1 bar max. differential pressure at 25 °C
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
Technique(s)
gas filtration: suitable
Longueur
7.1 cm (2.8 in.)
Largeur
2.4 in.
Diamètre
6.2 cm (2.4 in.)
Surface de filtration
19.6 cm2
Impuretés
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤1.0 mg
Matrice
Aervent®
Dimension de pores
0.2 μm pore size
Point de bulle
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 60/40% IPA/water at 23 °C
Raccords
inlet/outlet hose for 4-9.5 mm I.D. latex tubing and Female Luer slip
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Ce filtre capsule hydrophobe Aervent® contient une membrane Aervent en PTFE de 50 mm dans un boîtier en polypropylène bidirectionnel. Ce filtre stérilisant, de 0,2 μm de dimension de pores et d'une surface de filtration de 19,6 cm2, est conçu pour des applications critiques à petite échelle sur les lignes de gaz et de mises à l'évent. La membrane Aervent en PTFE hydrophobe contenue dans l'unité MTGR05000 offre des débits et volumes filtrés élevés, un faible taux d'extractibles et de relargage de particules, ainsi qu'une large compatibilité chimique. Pour faciliter sa traçabilité et son identification, chaque filtre Aervent-50 est marqué à chaud avec sa référence et son numéro de lot. L'intégrité de chaque filtre capsule Aervent® est testée lors de la fabrication.
Application
Applications typiques
•Évent stérile des récipients et des bonbonnes
•Autoclavage des lignes de rupture de vide
•Filtration stérilisante de petits volumes de fluides non aqueux
•Filtration des gaz d'entrée et de sortie de petits fermenteurs
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
10 cycles d'autoclave de 30 min à 130 °C ; non stérilisable à la vapeur en ligne
Remarque sur l'analyse
Extractibles par gravimétrie : dans un mélange IPA/eau (70/30 %)
Rétention bactérienne
Rétention quantitative de 107 UFC/cm2de Brevundimonas diminuta (souche ATCC® 19146), conformément à la méthodologie ASTM F838-83
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Applications : bioprocédés
  • Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
  • Instructions d'utilisation : se reporter au guide sur la stérilisation à la vapeur et les procédures de test d'intégrité, ainsi qu'à la première page du guide sur l'inspection visuelle
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux réglementations régionales, nationales et locales en vigueur
Informations légales
AERVENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ATCC is a registered trademark of American Type Culture Collection