Key Documents
MCLHEAD01
Millipore
Tête de filtration Microfil®
Milliflex® Plus Pump, suitable for bioburden testing, water monitoring
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
stainless steel head
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Milliflex®
Entrée
sample type beverage(s)
sample type food(s)
Application(s)
bioburden testing
water monitoring
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
Compatibilité
Milliflex® Plus Pump
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
La tête de filtration MICROFIL® a été conçue pour améliorer la facilité d'utilisation, réduire les besoins en maintenance et limiter le risque de contamination. Son rebord continu permet de transférer la membrane à l'aide d'une pince sans effort et en toute sécurité, réduisant ainsi les risques de contact avec la zone de filtration de la membrane. Le support de filtration poreux peut être retiré en toute simplicité en appuyant n'importe où sur son bord. Ces têtes de filtration offrent une compatibilité complète avec la pompe Milliflex® Plus.
Application
La tête de filtration MICROFIL® est un accessoire de la pompe Milliflex® Plus utilisée lors de la filtration des échantillons tests pour les analyses microbiologiques générales, les tests de biocharge et la surveillance de l'eau.
Informations légales
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany