MABX8321
Anti-Plasmodium vivax LDH Antibody, (1mg)
clone 1, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Plasmodium vivax LDH
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1, monoclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
parasites, Plasmodium vivax
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
Isotype
IgG1
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Infectious Diseases
Qualité
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable