Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
MABT886
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-VE-cadhérine, clone Vli37
culture supernatant, clone Vli37, from rabbit
Synonyme(s) :
Cadherin-5, CD144, Vascular endothelial cadherin, VE-Cad, VE-cadherin, VEcad
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
Vli37, monoclonal
Espèces réactives
bovine, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Cdh5(12562)
Description générale
La cadhérine-5 (UniProt P55284 ; également nommée cadhérine de l'endothélium vasculaire, VE-Cad, VE-cadhérine, VEcad, CD144) est codée par le gène Cdh5 (identifiant du gène 12562) chez les espèces murines. Les cadhérines (adhérence dépendante du calcium) sont des protéines transmembranaires de type 1 qui forment des jonctions d'adhérence dans les tissus et jouent un rôle important dans la médiation de l'adhérence cellulaire. Le préfixe des cadhérines désigne leur association tissulaire. La cadhérine de l'endothélium vasculaire (VE-cadhérine) est la composante transmembranaire de la jonction d'adhérence endothéliale entre les cellules de l'endothélium vasculaire et joue un rôle central dans l'intégrité de l'endothélium et le contrôle de la perméabilité vasculaire. Une caractéristique de la perméabilité vasculaire induite par le VEGF est la phosphorylation de la VE-cadhérine qui entraîne l'internalisation de la VE-cadhérine et la déstabilisation des jonctions d'adhérence. De même, il a été démontré qu'une surexpression de la VE-cadhérine réduit la perméabilité des monocouches endothéliales in vitro. Initialement, la VE-cadhérine est produite avec un peptide signal (a. a. 1-24) et une séquence propeptide (a. a. 25-45) dont la suppression engendre la protéine mature qui contient une vaste région extracellulaire (a. a. 46-599) avec cinq répétitions de cadhérine (a. a. 46-149, 150-256, 257-371, 372-476, 477-593), suivie d'un segment transmembranaire (a. a. 600-620) et d'un domaine cytoplasmique (a. a. 621-784).
Spécificité
Le clone Vli37 marque les jonctions d'adhérence endothéliale par immunocytochimie et immunohistochimie.
Immunogène
Peptide linéaire correspondant au domaine cytoplasmique C-terminal de la VE-cadhérine de souris.
Épitope : zone proche de l'extrémité C-terminale.
Application
Analyse par western blotting : une dilution au 1/500e de cet anticorps a permis de détecter la VE-cadhérine dans 10 µg de lysat de cellules endothéliales de cerveau de souris bEnd.3.
Analyse par western blotting : une dilution au 1/2 000e d'un lot représentatif a permis de détecter l'expression de la VE-cadhérine dans des lysats de tissu pulmonaire de souris, de cellules endothéliales de cerveau de souris bEnd.3 et dans des cellules endothéliales aortiques de bovin GM7372 (avec la permission du Dr Volkhard Lindner, Maine Medical Center Research Institute, Scarborough, ME).
Analyse par immunohistochimie : une dilution au 1/250e-1/5 000e d'un lot représentatif a permis de détecter une immunoréactivité de la VE-cadhérine dans des coupes de tissu de poumon, d'aorte et de foie de souris fixées au formol et incluses en paraffine (avec la permission du Dr Volkhard Lindner, Maine Medical Center Research Institute, Scarborough, ME).
Analyse par immunocytochimie : une dilution au 1/500e-1/5 000e d'un lot représentatif a permis de détecter une immunoréactivité de la VE-cadhérine dans des cellules endothéliales aortiques de bovin GM7372 (avec la permission du Dr Volkhard Lindner, Maine Medical Center Research Institute, Scarborough, ME).
Domaine de recherche
Structure cellulaire
L'utilisation de cet anticorps anti-VE-cadhérine, clone Vli37, est validée en western blotting, immunohistochimie sur coupes en paraffine et immunocytochimie pour la détection de la VE-cadhérine.
Sous-domaine de recherche
Molécules d'adhésion cellulaire (CAM)
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de tissus pulmonaires de souris
Analyse par western blotting : une dilution au 1/500e de cet anticorps a permis de détecter la VE-cadhérine dans 10 µg de lysat de tissu pulmonaire de souris.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 110 kDa. La taille de la bande cible apparaît plus grande que le poids moléculaire calculé, qui est de 83,05 kDa, en raison de la glycosylation.
Forme physique
IgG monoclonale de lapin dans du surnageant avec 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit non purifié
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : dès réception, et avant le retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Meghan W Sedovy et al.
Journal of vascular research, 61(2), 68-76 (2024-01-15)
While multiple factors influence coronary artery bypass graft (CABG) success rates, preserving saphenous vein endothelium during surgery may improve patency. Standard preparations include saphenous vein preparation in heparinized saline (saline) which can result in endothelial loss and damage. Here, we
Chi Zhang et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 38(11), 2691-2705 (2018-10-26)
Objective- Blood-CNS (central nervous system) barrier defects are implicated in retinopathies, neurodegenerative diseases, stroke, and epilepsy, yet, the pathological mechanisms downstream of barrier defects remain incompletely understood. Blood-retina barrier (BRB) formation and retinal angiogenesis require β-catenin signaling induced by the
Peter Baluk et al.
Cell and tissue research, 395(1), 81-103 (2023-11-30)
Endothelial cells of mammalian blood vessels have multiple levels of heterogeneity along the vascular tree and among different organs. Further heterogeneity results from blood flow turbulence and variations in shear stress. In the aorta, vascular endothelial protein tyrosine phosphatase (VE-PTP)
Keisuke Shirakura et al.
EMBO molecular medicine, 15(4), e16128-e16128 (2023-02-07)
Vascular endothelial protein tyrosine phosphatase (VE-PTP) influences endothelial barrier function by regulating the activation of tyrosine kinase receptor Tie2. We determined whether this action is linked to the development of atherosclerosis by examining the influence of arterial shear stress on