MABT827-AF555
Anti-Dystrophin Antibody, clone 2C6 (MANDYS106), Alexa Fluor™ 555 Conjugate
clone 2C6 (MANDYS106), from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Synonyme(s) :
Dystrophin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 555
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2C6 (MANDYS106), monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DMD(1756)
Description générale
Application
Qualité
Immunofluorescence Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected dystrophin in human skeletal muscle tissue sections.
Description de la cible
Forme physique
Remarque sur l'analyse
The unconjugated antibody (Cat. No. MABT827) and Alexa Fluor™ 488 conjugate (Cat. No. MABT827-AF488) are also available for Immunohistochemistry
Immunofluorescence
and Western Blotting applications.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable