MABT523
Anti-beta-Actin Antibody, clone RM112
clone RM112, from rabbit
Synonyme(s) :
Actin, cytoplasmic 1, Beta-actin, beta-Actin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RM112, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ACTB(60)
Description générale
Immunogène
Application
Qualité
Analyse par western blotting : A 1:1,000 dilution of this antibody detected beta-Actin in A431 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
En option
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2