MABT165
Anti-p130cas/BCAR1 Antibody, clone 2C1.1
clone 2C1.1, from mouse
Synonyme(s) :
Breast cancer anti-estrogen resistance protein 1, Cas scaffolding protein family member 1, Crk-associated substrate, p130Cas
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2C1.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BCAR1(9564)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected p130cas/BCAR1 in 10 µg of A431 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2