MABT1528
Anti-Claudin 5 Antibody, clone 2B12
About This Item
Produits recommandés
Forme d'anticorps
purified antibody
Clone
2B12
monoclonal
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human, human, mouse
Concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès UniProt
Mode d’action
| inhibits
Description générale
Spécificité
Application
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected Claudin 5 one million human umbilical vein endothelial cells (HUVEC).
Propriétés physiques
Forme physique
Stockage et stabilité