Documents
MABS64
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-p38 (Thr180/Tyr182) Antibody, clone 6E5.2
clone 6E5.2, from mouse
Synonyme(s) :
mitogen-activated protein kinase 14, cytokine suppressive anti-inflammatory drug binding protein, stress-activated protein kinase 2A, Cytokine suppressive anti-inflammatory drug-binding protein, CSAID-binding protein, MAP kinase MXI2, MAX-interacting pro
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6E5.2, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr180/pTyr182)
Informations sur le gène
human ... MAPK14(1432)
Description générale
The p38 family refers to the SAPK2/3 Kinases (Stess-Activated Protein Kinases), a subfamily of JNK/SAPK family. p38/SAPK Kinases are also activated by stresses, most notably inflammatory cytokines, irradiation, and certain toxins such as anisomycin and arsenite. SAPKs have been implicated in many pathological conditions, including inflammation, cancer and neurodegenerative diseases. As with the other MAPK family members (ERK, JNK, p38MAPK, and ERK5), p38 is activated through phosphorylation on both threonine and tyrosine residues at the Thr-X-Tyr dual phosphorylation motif, where X is Gly for p38. Once phosphorylated and active, it then goes on to phosphorylate downstream targets in both the cytoplasm and the nucleus. Some of their main targets of p38 are the kinase MAPKAPK2 and the transcription factor ATF2 that are activated via their phosphorylation.
Spécificité
This antibody recognizes p38 when phosphorylated at Thr180 and Tyr182.
Immunogène
Linear peptide corresponding to human p38 phosphorylated at Thr180 and Tyr182.
Épitope : Phosphorylated Thr180 and Tyr182
Application
&
Analyse par immunocytochimie : 1:500 dilution from a previous lot detected p38 in Anisomycin treated NIH/3T3 cells.
Domaine de recherche
Signalisation
Sous-domaine de recherche
MAP kinases
Qualité
µµ
Description de la cible
Poids réel (observé) : 41 kDa
Forme physique
κ
Format : Produit purifié
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Yang Teng et al.
Chemistry & biodiversity, 20(9), e202301075-e202301075 (2023-07-28)
Physalis alkekengi L. var. franchetii (Mast.) Makino (PA) is a natural plant which is utilised as a traditional herbal medicine. It has properties that make it effective against inflammation and free radical damage. In the present study, the major constituents
Maite R Zavala et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 52(2), 172-185 (2019-03-01)
Myocardial stretch increases cardiac force in two consecutive phases: The first one due to Frank-Starling mechanism, followed by the gradually developed slow force response (SFR). The latter is the mechanical counterpart of an autocrine/paracrine mechanism involving the release of angiotensin
Simona Daniele et al.
Cellular signalling, 27(8), 1609-1629 (2015-04-26)
Growing evidence suggests that alterations of the inflammatory/immune system contribute to the pathogenesis of major depression and that inflammatory processes may influence the antidepressant treatment response. Depressed patients exhibit increased levels of inflammatory markers in both the periphery and brain
Jili Wen et al.
Molecular medicine reports, 16(5), 7548-7552 (2017-09-26)
Infections by pathogens may lead to cardiovascular diseases, including acute/chronic myocarditis. (Coxsackieviruses B3) CVB3 is considered to be the most common causative agent in m‑yocarditis, which can lead to dilated cardiomyopathy. The present study aimed to investigate the mechanism of
Weiyong Shen et al.
Glia, 62(7), 1110-1124 (2014-04-02)
Retinal diseases such as macular telangiectasis type 2 (MacTel), age-related macular degeneration (AMD) and diabetic retinopathy (DR) affect both neurons and blood vessels. Treatments addressing both at the same time might have advantages over more specific approaches, such as vascular