MABS481
Anti-PL Scramblase 3, clone 3B4 Antibody
clone 3B4, from mouse
Synonyme(s) :
Phospholipid scramblase 3, PL scramblase 3, Ca(2+)-dependent phospholipid scramblase 3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3B4, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PLSCR3(57048)
Description générale
Immunogène
Application
Western Blotting Analysis: A representative lot detected PL Scramlase 3 in primary adipocytes lysate (Wiedmer, T., et al. (2004). PNAS. 101(36):13296-13301).
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PL Scramlase 3 in 10 µg of NIH-3T3/L1 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1