MABS1914
Anti-Mitochondrial Pyruvate Carrier 2 (BRP44)
clone n/a, from mouse
Synonyme(s) :
Mitochondrial pyruvate carrier 2, Brain protein 44, BRP44
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
n/a, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (based on 100% sequence homology)
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MPC2(25874)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Immunoprecipitation Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot immunoprecipitated Mitochondrial Pyruvate Carrier 2 (BRP44) in mouse liver mitoplasts (Courtesy of Prof. Jean-Claude Martinou, Ph.D., University of Geneva, Switzerland)..
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL from a represenetative lot detected Mitochondrial Pyruvate Carrier 2 (BRP44) in mouse pancreas tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Mitochondrial Pyruvate Carrier 2 (BRP44) in Western Blotting applications (Compan, V., et. al. (2015). Mol Cell. 59(3):491-501; Vanderperre, B., et. al. (2016). PLoS Genet. 12(5):e1006056).
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Mitochondrial Pyruvate Carrier 2 (BRP44) in mouse liver mitochondrial lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash