MABS1156
Anti-Fibrocystin Antibody, clone 18
clone 18, from mouse
Synonyme(s) :
Fibrocystin, Polycystic kidney and hepatic disease 1 protein, Polyductin, Tigmin, Fibrocystin
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
18, monoclonal
Espèces réactives
human, rat
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PKHD1(5314)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected fibrocystin immunoreactivity associated with primary cilia of cultured normal human kidney epithelial cells (Courtesy of Dr Christopher Ward, University of Kansas Medical Center).
Signaling
Signaling Neuroscience
Qualité
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Fibrocystin in human kidney medulla tissue.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable