MABN667
Anti-TRPML3 Antibody, clone N268/18
clone N268/19, from mouse
Synonyme(s) :
Mucolipin-3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
N268/19, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse, rat
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MCOLN3(55283)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL from a representative lot detected TRPML3 in 10 µg of human brain tissue lysate.
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected TRPML3 in 10 µg of rat hippocampus tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable