MABN46
Anti-Chloride intracellular channel protein (CLIC1) Antibody, clone CPTC-CLIC1-1
clone CPTC-CLIC1, from mouse
Synonyme(s) :
chloride intracellular channel 1, Chloride channel ABP, RNCC protein, Nuclear chloride ion channel 27, nuclear chloride ion channel protein, Regulatory nuclear chloride ion channel protein, chloride intracellular channel protein 1
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CPTC-CLIC1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Informations sur le gène
human ... CLIC1(1192)
Description générale
Immunogène
Material obtained from the National Cancer Institute’s Clinical Proteomic Technologies for Cancer (CPTC) program.
Application
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Qualité
Western Blot Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected CLIC1 on 10 µg of human liver tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Human liver tissue lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13