MABN2416M
Anti-HSD17B10 Antibody, clone 5F3
clone 5F3, from mouse
Synonyme(s) :
3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase type-2, 17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase 10, 17-beta-HSD 10, 3-hydroxy-2-methylbutyryl-CoA dehydrogenase, 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase type II, Endoplasmic reticulum-associated amyloid beta-peptide-binding protein,
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5F3, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HSD17B10(3028)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected HSD17B10 in Immunocytochemistry applications (Frackowiak, J., et. al. (2001). Brain Res. 907(1-2):44-53).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected HSD17B10 in Western Blotting applications (Frackowiak, J., et. al. (2001). Brain Res. 907(1-2):44-53).
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250-1:1,000 dilution from a representative lot detected HSD17B10 in human placenta and human breast cancer tissues.
Neuroscience
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected HSD17B10 in 10 µg of HEK293T cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable