MABF3243
Anti-CD1d Antibody, clone CD1d42
Synonyme(s) :
Antigen-presenting glycoprotein CD1d, R3G1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CD1d42, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 100
Technique(s)
flow cytometry: suitable
inhibition assay: suitable
Isotype
IgG1κ
Séquence de l'épitope
Extracellular domain
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Informations sur le gène
human ... CD1D(912)
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Flow Cytometry in Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC).
Flow Cytometry Analysis: 1.0 µg of this antibody detected CD1d in one million Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC).
Tested Applications
Inhibition Assay: A representative lot inhibited the responses of NK T cell clones to -GalCer in the presence of monocyte lineage APC. (Spada, F.M., et al. (2000). Eur J Immunol. 30(12):3468-77).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CD1d in Flow Cytometry (Spada, F.M., et al. (2000). Eur J Immunol. 30(12):3468-77).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable