MABF2070
Anti-Protein-tyrosine phosphatase eta (CD148) Antibody, clone 8A-1
clone 8A-1, from hamster(Syrian)
Synonyme(s) :
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase eta, EC: 3.1.3.48, Protein-tyrosine phosphatase eta, R-PTP-eta, HPTP beta-like tyrosine phosphatase, Protein-tyrosine phosphatase receptor type J, R-PTP-J, Susceptibility to colon cancer 1, CD148
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
hamster (Syrian)
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8A-1, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Ptprj(19271)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Protein-tyrosine phosphatase eta (CD148) in Immunohistochemistry applications (Katsumoto, T.R., et. al. (2013). J Clin Invest. 123(5):2037-48).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Protein-tyrosine phosphatase eta (CD148) in Flow Cytometry applications (Stepanek, O., et. al. (2011). J Biol Chem. 286(25):22101-12; Lin, J., et. al. (2004). J Immunol. 173(4):2324-30).
Qualité
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody immunostained Protein-tyrosine phosphatase eta (CD148) in mouse spleen tissue sections.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash